Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek GFP-Trap™
Description
- Se compose d’un nanobody GFP / VHH couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | AcGFP, Clover, EGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorine, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomèrique A206K, CFP, YFP, citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 400 réactions |
| Capacité de liaison | 10 μl de suspension se lie à environ 12 μg de GFP recombinant |