Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek GFP-Trap™
Code produit 17383343
Change view
Click to view available options
Suffisant pour:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
Conditionnement:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour unitSize
17383343 100 réactions 100 réactions
17313353 400 réactions 400 réactions
17303353 200 réactions 200 réactions
17373343 10 réactions 10 réactions
17393343 20 réactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17383343 Fournisseur Proteintech Code fournisseur gta100
L’agarose GFP-Trap™ est une résine d’affinité pour l’IP des protéines de fusion GFP.
  • Se compose d’un nanobody GFP / VHH couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Capacité de liaison 10 μl de suspension se lie à environ 12 μg de GFP recombinant
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler.
À utiliser avec (application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Cible AcGFP, Clover, EGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorine, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomèrique A206K, CFP, YFP, citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Marqueur ou colorant Agarose
Espèces Alpaga
Suffisant pour 100 réactions