Learn More
Proteintech Kit d’agarose ChromoTek GFP-Trap™
Code produit 17323353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17323353 20 réactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17323353 Fournisseur Proteintech Code fournisseur gtak20
 Article restreint
En stock
Kit comprenant 20 réactions d’agarose et de lyse GFP-Trap™, dilution, lavage et tampons d’élution.
  • L’agarose GFP-Trap™ est une résine d’affinité pour l’IP des protéines de fusion GFP
  • Se compose d’un nanobody GFP / VHH couplé à des microbilles d’agarose
  • L’agarose ChromoTek GFP-Trap™ est un réactif prêt à l’emploi
Spécification
Quantité 20 réactions
Suffisant pour 20 réactions