Learn More
Proteintech Agarose magnétique ChromoTek GFP-Trap™
Code produit 17313363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
Conditionnement:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
17313363 10 réactions 10 réactions
17323363 100 réactions 100 réactions
17333363 20 réactions 20 réactions
17343363 200 réactions 200 réactions
17353363 400 réactions 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17313363 Fournisseur Proteintech Code fournisseur gtma10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.27€
    237.00€ / 10 réactions
    Économisez 22.27€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’agarose magnétique ChromoTek GFP-Trap™ est des microbilles d’affinité pour l’IP des protéines de fusion GFP.
  • Comprend un nano-organisme GFP / VHH couplé à des microbilles d’agarose magnétique
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler.
À utiliser avec (application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Cible AcGFP, Clover, EGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorine, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomèrique A206K, CFP, YFP, citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Marqueur ou colorant Agarose magnétique
Espèces Alpaga
Suffisant pour 10 réactions
Capacité de liaison 10 μl, la suspension lie plus de 8 μg de GFP recombinant