Learn More
Proteintech Kit d’agarose magnétique ChromoTek GFP-Trap™
Description
- L’agarose magnétique ChromoTek GFP-Trap™ est constituée de microbilles d’affinité pour l’IP des protéines hybrides GFP
- Comprend un nanocorps GFP/VHH couplée à des billes d’agarose magnétique
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |