Learn More
Proteintech Particules magnétiques ChromoTek GFP-Trap™ M-270
Code produit 17363353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
Conditionnement:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
17363353 100 réactions 100 réactions
17353353 10 réactions 10 réactions
17373353 20 réactions 20 réactions
17383353 200 réactions 200 réactions
17393353 400 réactions 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17363353 Fournisseur Proteintech Code fournisseur gtd100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2352.07€
    2150.00€ / 100 réactions
    Économisez 202.07€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Particules magnétiques GFP-Trap™ M-270 pour l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées au GFP.
  • Les particules magnétiques GFP-Trap™ M-270 sont fortement recommandées, lorsque de très grandes protéines/ protéines complexes sont étudiées et que la séparation magnétique est nécessaire pour l’IP
  • Il s’agit d’un GFP VHH/ nanocorps c
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler.
À utiliser avec (application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Cible AcGFP, Clover, EGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorine, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomèrique A206K, CFP, YFP, citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Marqueur ou colorant Particules magnétiques M-270
Espèces Alpaga
Suffisant pour 100 réactions
Capacité de liaison 10 μl de suspension se lie à environ 1 μg de GFP recombinant