Learn More
Proteintech Particules magnétiques ChromoTek GFP-Trap™ M-270
Description
- Les particules magnétiques GFP-Trap™ M-270 sont fortement recommandées, lorsque de très grandes protéines/ protéines complexes sont étudiées et que la séparation magnétique est nécessaire pour l’IP
- Il s’agit d’un GFP VHH/ nanocorps c
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | 10 μl de suspension se lie à environ 1 μg de GFP recombinant |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | AcGFP, Clover, EGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorine, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, eGFP monomèrique A206K, CFP, YFP, citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP |
| Marqueur ou colorant | Particules magnétiques M-270 |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 20 réactions |