Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek GST-Trap
Description
- Comprend un nanocorps GST/VHH couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Glutathion S-transférase (GST ) de Schistosoma japonicum |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 10 réactions |