Learn More
Proteintech Billes d’agarose ChromoTek Halo-Trap
Description
- Comprend un nanocorps Halo-tag /VHH conjugué à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Halo-tag |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 20 réactions |