Learn More
Proteintech Kit de billes d’agarose Halo-Trap ChromoTek
Description
- L’agarose Halo-Trap est constitué de microbilles d’affinité pour l’IP des protéines hybrides Halo-tag
- Comprend un nanocorps Halo-tag /VHH conjugué à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |