Learn More
Proteintech Agarose magnétique Halo-Trap de ChromoTek
Description
- L’agarose magnétique Halo-Trap est utilisé pour immunoprécipiter les protéines de fusion marquées par Halo à partir d’extraits cellulaires de divers organismes comme les mammifères, les plantes, les bactéries, les levures, les insectes, etc. en présence ou en l’absence d’un ligand lié de manière covalente.
- L’interaction entre le Halo-Trap et la protéine de fusion marquée par Halo est réversible.
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | 12,5 μg d’Halo-tag recombinant par 25 μl de microbille de suspension |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. Stable pendant 1 an. Expédition à température ambiante. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Halo-tag (variante modifiée de l’enzyme bactérienne haloalcane déshalogénase du Rhodococcus rhodochrous) en l’absence ou en présence de ligands à base de chloralcane covalente |
| Marqueur ou colorant | Agarose magnétique |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 10 réactions |