Learn More
Proteintech Agarose magnétique Halo-Trap de ChromoTek
Code produit 17323413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
Conditionnement:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
17323413 20 réactions 20 réactions
17303413 10 réactions 10 réactions
17313413 100 réactions 100 réactions
17333413 200 réactions 200 réactions
17343413 400 réactions 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17323413 Fournisseur Proteintech Code fournisseur otma20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.11€
    397.00€ / 20 réactions
    Économisez 29.11€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’agarose magnétique ChromoTek Halo-Trap consiste en un nanobody anti-Halo-tag (VHH), qui est lié de manière covalente à des microbilles d’agarose magnétiques.
  • L’agarose magnétique Halo-Trap est utilisé pour immunoprécipiter les protéines de fusion marquées par Halo à partir d’extraits cellulaires de divers organismes comme les mammifères, les plantes, les bactéries, les levures, les insectes, etc. en présence ou en l’absence d’un ligand lié de manière covalente.
  • L’interaction entre le Halo-Trap et la protéine de fusion marquée par Halo est réversible.
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. Stable pendant 1 an. Expédition à température ambiante.
À utiliser avec (application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Cible Halo-tag (variante modifiée de l’enzyme bactérienne haloalcane déshalogénase du Rhodococcus rhodochrous) en l’absence ou en présence de ligands à base de chloralcane covalente
Marqueur ou colorant Agarose magnétique
Espèces Alpaga
Suffisant pour 20 réactions
Capacité de liaison 12,5 μg d’Halo-tag recombinant par 25 μl de microbille de suspension