Learn More
Proteintech Plasmide ChromoTek Histone-Chromobody™ (eGFP)
Code produit 17363523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17363523 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17363523 Fournisseur Proteintech Code fournisseur tcg
 Article restreint
En stock
Histone-Chromobody™ fusionné à EGFP.
  • ADN plasmidique codant pour l’anticorps anti-H2A-H2B VHH (nanocorps anti-H2A-H2B) fusionné à EGFP
Spécification
Quantité 20 μg