Learn More
Proteintech ChromoTek Histone-Label Atto488
Description
- Se compose d’un VHH anti-histone conjugué au colorant fluorescent ATTO488.Pour l’IF, microscopie des histones, des chromosomes et des noyaux
Spécification
Spécification
| Clonality | Monoclonal(e) |
| Quantité | 10 μl |
| À utiliser avec (application) | Immunofluorescence (IF), Immunocytochimie (ICC) |
| Conjugué | ATTO488 |
| Spécificité cible | Hétérodimères histones H2A-H2B |
| Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à +4°C. Stable pendant 6 mois. Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière. |