Learn More
Proteintech Microbilles d’agarose ChromoTek MBP-Trap
Description
- Comprend des nanobody MBP/ VHHs couplés à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Protéine de liaison au maltose (MBP ) d'Escherichia coli |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 20 réactions |