Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek Mdm4/ HdmX-Trap
Description
- VHH couplé :Fragment d’anticorps monoclonal recombinant anti-Mdm4/HdmX à domaine unique (sdAb)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP |
| Cible | Protéine double minute 4 (Mdm4/HdmX), humaine. Notez que la liaison de Mdm4/HdmX-Trap interfère avec la liaison de p53 à Mdm4 HdmX. |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 20 réactions |