Learn More
Proteintech Kit d’agarose ChromoTek MK2-Trap
Description
- Le kit d’agarose ChromoTek’s MK2-Trap est constitué de billes d’affinité pour l’IP des protéines hybrides MK2
- Comprend un nanocorps MK2/VHH conjugué à des billes d’agarose
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |