Learn More
Proteintech Agarose magnétique ChromoTek mNeonGreen-Trap
Description
- Consiste en un nanobody mNeonGreen/ VHH couplé à des microbilles d’agarose magnétiques.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | mNeonGreen, branchiostoma lanceolatum |
| Marqueur ou colorant | Agarose magnétique |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 200 réactions |