Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek Myc-Trap™
Description
- Se compose d’un nano-organisme / VHH Myc couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à 4°C. Stable pendant un an. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Motif de séquence Myc-tag EQKLISEEDL au niveau de l’extrémité N-terminale, C-terminale ou du site interne de la protéine de fusion. Le c-myc endogène n’est PAS lié. |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 10 réactions |