Learn More
Proteintech Kit d’agarose ChromoTek Myc-Trap™
Description
- L’agarose Myc-Trap™ est un réactif d’affinité pour l’IP et la purification de protéines marquées au Myc
- Comprend un nanocorps Myc/VHH couplé à des billes d’agarose
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |