Learn More
Proteintech Kit d’agarose magnétique ChromoTek Myc-Trap™
Description
- L’agarose magnétique ChromoTek Myc-Trap™ est une résine d’affinité pour l’IP des protéines hybrides Myc
- Comprend un nanocorps Myc/VHH couplé à des billes d’agarose magnétique
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |