Learn More
Proteintech Ig humaine ChromoTek Nano-Capse Ligand™, VHH spécifique à Lambda-LC, biotinylé
Code produit 17353463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17353463 10 μl 10µL
17363463 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17353463 Fournisseur Proteintech Code fournisseur SHULB110
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nano-CaptureLigand pour IgG humaine : anticorps à domaine unique spécifique lambda/VHH [CTK0110], biotinylé.
  • L’Ig humaine Nano-CaptureLigand™ lambda-LC capture et immobilise les anticorps de la chaîne légère lambda des IgG humaines contre des surfaces revêtues d’avidine/streptavidine utilisées dans les dosages BLI, SPR et ELISA
  • Se compose d’un nanocorps biotinylé qui se lie spécifiquement aux anticorps de la chaîne légère lambda des Ig humaines à haute affinité et de manière dirigée par le site
Spécification
Quantité 10 μl
Spécificité cible Lambda-LC d’anticorps humains Ig lambda
Conjugué Biotine
Clonalité Monoclonal(e)
Contenu et stockage Conserver à +4°C/+40°F dès réception. Facultatif : Prélèvement d’une aliquote et conservation à -20°C/-4°F dès réception
À utiliser avec (application) BLI, SPR, ELISA