Learn More
Proteintech IgE humaine ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH recombinant, biotinylé
Code produit 17343463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17343463 100 μl 100µL
17333463 10 μl 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17343463 Fournisseur Proteintech Code fournisseur shuEB1100
 Article restreint
En stock
Nano-CaptureLigand pour l’IgE humaine : anticorps à domaine unique/VHH [CTK0111], biotinylé.
  • Les IgE humaines ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH, biotinylés sont utilisés pour l’immobilisation spécifique et dirigée des IgE humaines dans les dosages de biocapteurs et d’ELISA
  • Elles capturent les anticorps IgE humains non biotinylés contre la streptavidine/avidine
  • L’IgE humaine Nano-Capose Ligand, VHH, biotinylée comprend un VHH/ nano-organisme monoclonal biotinylé
Spécification
Quantité 100 μl
Spécificité cible Fragment Fc des IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4 humaines, Fragment Fc de l'IgG de lapin
Conjugué Biotine
Clonalité Monoclonal(e)
Contenu et stockage Conserver à +4°C/+40°F dès réception. Facultatif : Prélèvement d’une aliquote et conservation à -20°C/-4°F dès réception
À utiliser avec (application) BLI, SPR, ELISA