Learn More
Proteintech IgG humaine/de lapin ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH spécifique au Fc, biotinylé
Code produit 17373463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17373463 10 μl 10µL
17383463 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17373463 Fournisseur Proteintech Code fournisseur shurbGB110
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nano-CaptureLigand pour IgG humaine et IgG de lapin :Anticorps à domaine unique spécifique au Fc/VHH [CTK0101], biotinylé.
  • L’IgG humaine Nano-CaptureLigand™ capture et immobilise le fragment Fc des anticorps IgG humains contre des surfaces revêtues d’avidine/streptavidine utilisées dans les dosages BLI, SPR et ELISA
  • Se compose d’un nanocorps biotinylé qui se lie spécifiquement aux anticorps IgG humains à haute affinité et de manière dirigée par le site
Spécification
Quantité 10 μl
Spécificité cible IgE humaine
Conjugué Biotine
Clonalité Monoclonal(e)
Contenu et stockage Conserver à +4°C/+40°F dès réception. Facultatif : Prélèvement d’une aliquote et conservation à -20°C/-4°F dès réception
À utiliser avec (application) BLI, SPR, ELISA