Learn More
Proteintech IgE de souris ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH, biotiné
Code produit 17343483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17343483 100 μl 100µL
17333483 10 μl 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17343483 Fournisseur Proteintech Code fournisseur smsEB1100
 Article restreint
En stock
Nano-CaptureLigand pour l’IgE de souris : anticorps à domaine unique/VHH [CTK0112], biotinylé.
  • L’IgE de souris Nano-CaptureLigand pour l’immobilisation spécifique et dirigée des anticorps IgE de souris sur des surfaces revêtues d’avidine/streptavidine utilisées dans les dosages de biocapteur et d’ELISA
  • Se compose d’un nano-organisme biotinylé qui se lie spécifiquement à la sous-classe IgE de souris avec une haute affinité et de manière dirigée par le site
Spécification
Quantité 100 μl
Spécificité cible Souris IgE
Conjugué Biotine
Clonalité Monoclonal(e)
Contenu et stockage Conserver à +4°C/+40°F dès réception. Facultatif : Prélèvement d’une aliquote et conservation à -20°C/-4°F dès réception
À utiliser avec (application) BLI, SPR, ELISA