Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-Capse Ligand™ IgG1 de souris, VHH spécifique au Fc, biotinylé
Code produit 17353483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17353483 10 μl 10µL
17363483 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17353483 Fournisseur Proteintech Code fournisseur smsG1B110
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nano-CaptureLigand pour IgG1 de souris :Anticorps à domaine unique spécifique au Fc/VHH [CTK0103], biotinylé.
  • L’IgG1 de souris Nano-CaptureLigand capture et immobilise les anticorps et les fragments Fc des IgG1 de souris contre des surfaces revêtues d’avidine/streptavidine utilisées dans les dosages BLI, SPR et ELISA
  • Se compose d’un nanocorps biotinylé qui se lie spécifiquement à la sous-classe des IgG1 de souris à haute affinité et de manière dirigée par le site
Spécification
Quantité 10 μl
Spécificité cible Fragment Fc d’IgG1 de souris
Conjugué Biotine
Clonalité Monoclonal(e)
Contenu et stockage Conserver à +4°C/+40°F dès réception. Facultatif : Prélèvement d’une aliquote et conservation à -20°C/-4°F dès réception
À utiliser avec (application) BLI, SPR, ELISA