Learn More
Proteintech IgG2a de souris ChromoTek Nano-CapoTek Ligand™, VHH spécifique au Fc, biotinylé
Code produit 17303493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17303493 100 μl 100µL
17393483 10 μl 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17303493 Fournisseur Proteintech Code fournisseur smsG2aB1100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nano-Capse Ligand pour IgG2a de souris :Anticorps à domaine unique spécifique au fc/VHH [CTK0108], biotinylé.
  • L’IgG2a de souris Nano-CaptureLigand capture et immobilise les anticorps IgG2a de souris et les fragments Fc sur des surfaces recouvertes d’avidine/streptavidine utilisées dans les tests BLI, SPR et ELISA.
  • Consiste en un nanobody biotinylé qui se lie spécifiquement à la sous-classe des IgG2a de souris avec une haute affinité et de manière ciblée.
Spécification
Quantité 100 μl
Spécificité cible Fragment Fc d’IgG2a de souris
Conjugué Biotine
Clonalité Monoclonal(e)
Contenu et stockage Conserver à +4°C/+40°F dès réception. Facultatif : Prélèvement d’une aliquote et conservation à -20°C/-4°F dès réception
À utiliser avec (application) BLI, SPR, ELISA