Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek p53 N-term-Trap
Description
- Consiste en un nanobody p53 / VHH couplé à des microbilles d’agarose, et qui se lie à l’extrémité N-terminale de p53.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| Réactivité | Testé sur humain |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP |
| Cible | p53 |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 400 réactions |