Learn More
Proteintech Kit d’agarose ChromoTek p53 N-term-Trap
Description
- L’agarose p53-N-term-Trap est un réactif d’affinité pour IP de p53
- Consiste en un nanobody p53 / VHH couplé à des microbilles d’agarose, et qui se lie à l’extrémité N-terminale de p53.
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |