Learn More
Proteintech Vecteur ChromoTek pSpot1
Code produit 17333323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,25 μg
Conditionnement:
1.25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17333323 1,25 μg 1.25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17333323 Fournisseur Proteintech Code fournisseur EV1
 Article restreint
En stock
Vecteur pSpot1, E. coli, Spot N-term, Kan., expression élevée.
  • Le plasmide pSpot1 est un vecteur d’expression pour les protéines de fusion Spot-Tag™ dans E. coli.Après le clonage de la protéine d’intérêt (POI) dans le site de clonage multiple (MCS) fourni par pSpot1, le plasmide Spot-Tag™ (séquence :PDRVRAVSHWSS) sera fusionné au terminus N du POI.
Spécification
Quantité 1,25 μg