Learn More
Proteintech Vecteur ChromoTek pSpot3
Code produit 17353323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,25 μg
Conditionnement:
1.25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17353323 1,25 μg 1.25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17353323 Fournisseur Proteintech Code fournisseur ev3
 Article restreint
En stock
Vecteur pSpot3, E.coli, Spot C-term, Amp., faible expression.
  • Le plasmide pSpot3 est un vecteur d’expression pour les protéines hybrides Spot-Tag™ exprimées dans E. coli.Après le clonage de la protéine d’intérêt (POI) dans le site de clonage multiple (MCS) fourni par pSpot3, le plasmide Spot-Tag™ (séquence :PDRVRAVSHWSS) sera fusionné à l’extrémité C-terminale de la POI.
Spécification
Quantité 1,25 μg