Learn More
Proteintech Vecteur ChromoTek pSpot4
Code produit 17393323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,25 μg
Conditionnement:
1.25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17393323 1,25 μg 1.25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17393323 Fournisseur Proteintech Code fournisseur ev4
 Article restreint
En stock
Vecteur pSpot4, E.coli, Spot N-term, Amp., faible expression.
  • Le plasmide pSpot4 est un vecteur d’expression pour les protéines hybrides Spot-Tag™ exprimées dans E. coli.Après le clonage de la protéine d’intérêt (POI) dans le site de clonage multiple (MCS) fourni par pSpot4, le plasmide Spot-Tag™ (séquence :PDRVRAVSHWSS) sera fusionné à l’extrémité N-terminale de la POI.
Spécification
Quantité 1,25 μg