Learn More
Proteintech Vecteur ChromoTek pSpot6
Code produit 17313333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,25 μg
Conditionnement:
1.25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17313333 1,25 μg 1.25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17313333 Fournisseur Proteintech Code fournisseur ev6
 Article restreint
En stock
Vecteur pSpot6, S.cerevisiae, Spot C-term, Leu/Amp (Ori :CEN/pBR322), expression faible.
  • Le plasmide pSpot6 est un vecteur d’expression pour les protéines de fusion Spot-Tag™ dans S. cerevisiae.Après le clonage de la protéine d’intérêt (POI) dans le site de clonage multiple (MCS) fourni par pSpot6, le Spot-Tag™ (séquence :PDRVRAVSHWSS) sera fusionné au C-terminal du POI.
Spécification
Quantité 1,25 μg