Learn More
Proteintech Vecteur ChromoTek pSpot7
Code produit 17323333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,25 μg
Conditionnement:
1.25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17323333 1,25 μg 1.25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17323333 Fournisseur Proteintech Code fournisseur ev7
 Article restreint
En stock
Vecteur pSpot7, S.cerevisiae, Spot N-term, Leu/Amp (Ori :2 μ/pBR322), expression élevée.
  • Le plasmide pSpot7 est un vecteur d’expression pour les protéines de fusion Spot-Tag™ dans S. cerevisiae.Après le clonage de la protéine d’intérêt (POI) dans le site de clonage multiple (MCS) fourni par pSpot7, le Spot-Tag™ (séquence :PDRVRAVSHWSS) sera fusionné au terminus N du POI.
Spécification
Quantité 1,25 μg