Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
Description
- VHH/ Nano-organisme Anti-RFP conjugué au fluorophore pour l’IF, de mCherry et d’autres protéines de fusion protéique fluorescentes rouges
Spécification
Spécification
| Clonality | Monoclonal(e) |
| Quantité | 10 μl |
| À utiliser avec (application) | Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC) |
| Conjugué | ATTO594 |
| Spécificité cible | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à +4°C. Stable pendant 6 mois. Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière. |