Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster ATTO594
Code produit 17373433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17373433 100 μl 100µL
17363433 10 μl 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17373433 Fournisseur Proteintech Code fournisseur rba594100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
RFP VHH conjugué à ATTO 594.
  • VHH/ Nano-organisme Anti-RFP conjugué au fluorophore pour l’IF, de mCherry et d’autres protéines de fusion protéique fluorescentes rouges
Spécification
Clonality Monoclonal(e)
Quantité 100 μl
À utiliser avec (application) Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC)
Conjugué ATTO594
Spécificité cible mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2
Contenu et stockage Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à +4°C. Stable pendant 6 mois. Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière.