Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek RFP-Trap™
Description
- Se compose d’un nano-organisme RFP / VHH couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 200 réactions |