Learn More
Proteintech Particules magnétiques M-270 ChromoTek RFP-Trap™
Description
- Les particules magnétiques RFP-Trap M-270 sont fortement recommandées, lorsque de très grandes protéines/complexes sont étudiés et que la séparation magnétique est nécessaire pour l’IP
- Se compose d’une RFP VHH/ Nanobody couplée aux particu
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP |
| Cible | mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet |
| Marqueur ou colorant | Particules magnétiques M-270 |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 20 réactions |