Learn More
Proteintech Colonnes de centrifugation ChromoTek
Product Code. 17323463
Change view
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
20/paquet
50/paquet
Unit Size:
10 pièces
20 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17323463 50/paquet 50 pièces
17303463 10/paquet 10 pièces
17313463 20/paquet 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17323463 Supplier Proteintech Supplier No. sct50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.16€
    108.00€ / 50 pièces
    Économisez 10.16€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Unités de filtration en PP et fritté PE de 20 μm pour la séparation par centrifugation en mode lot.
  • Les colonnes de centrifugation permettent un lavage rapide et une élution propre des protéines liées.
    Les colonnes de centrifugation simplifient le retrait de votre protéine avec des pièges nano couplés à des microbilles d’agarose
  • Les colonnes de centrifugation sont conçues pour une manipulation facile et pratique :Pour le lavage, vous pouvez jeter le tampon de lavage à écoulement continu ; pour l’élution, collectez l’écoulement après avoir ajouté le tampon d’élution
Specifications
Quantité 50/paquet
À utiliser avec (application) Lavage rapide et élution propre des protéines liées
Type Colonne de centrifugation
Volume d’échantillon 500 μl