Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Cap™ et peptide
Code produit 17393293
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17393293 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17393293 Fournisseur Proteintech Code fournisseur ecaep
Suspension de Spot-Cap™ (eca-0.1) plus peptide Spot de 1 mg (ep-1).
  • Spot-Cap™ est une résine d’affinité à base de nanocorps optimisée pour la purification en une étape des protéines marquées au Spot.
Spécification
Quantité 100 μl