Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Cap™
Code produit 17383293
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17383293 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17383293 Fournisseur Proteintech Code fournisseur eca2
Le ChromoTek Spot-Cap™ se compose d’un nanocorps anti-Spot-tag™ (VHH), qui est lié de manière covalente à l’agarose.
  • Spot-Cap est utilisé pour purifier les protéines marquées au Spot à partir d’extraits cellulaires de divers organismes comme les mammifères, les plantes, les bactéries, les levures, les insectes, etc. Spot-Cap est conçu pour une élution douce avec le peptide Spot à 4°C et des rendements élevés dans des formats de lots ou d’écoulement par gravité.
Spécification
Quantité 2 mL