Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ Alexa Fluor™ 488
Description
- Anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody conjugué à un colorant fluorescent pour l’immunofluorescence, la microscopie et l’immunotransfert de protéines marquées au point
Spécification
Spécification
| Clonality | Monoclonal(e) |
| Quantité | 10 μl |
| À utiliser avec (application) | Immunofluorescence (IF), Western Blot |
| Conjugué | Alexa Fluor™ 488 |
| Spécificité cible | Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS) |
| Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Conserver à +4°C / 40°F dès réception.Stable pendant 6 mois. Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière. |