Learn More
Proteintech Agarose ChromoTek Spot-Trap™
Description
- Se compose d’un VHH / nano-organisme anti-Spot-Tag™ qui est couplé à des microbilles d’agarose
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Séquence Spot-Tag PDRVRAVSHWSS |
| Marqueur ou colorant | Agarose |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 100 réactions |