Learn More
Proteintech Kit d’agarose ChromoTek Spot-Trap™
Description
- L’agarose Spot-Trap™ est une bille d’affinité pour l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées au Spot
- Comprend un nanocorps/VHH anti-Spot-Tag™ couplé à des billes d’agarose
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |