Learn More
Proteintech Agarose magnétique ChromoTek Spot-Trap™
Description
- Comprend un anti-Spot-Tag™ VHH/ Nanobody couplé à des microbilles d’agarose magnétique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Motif de séquence Spot-Tag PDRVRAVSHWSS |
| Marqueur ou colorant | Agarose magnétique |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 100 réactions |