Learn More
Proteintech Kit d’agarose magnétique ChromoTek Spot-Trap™
Description
- L’agarose magnétique Spot-Trap™ est un réactif d’affinité pour l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées au rayonnement
- Se compose d’un VHH / Nano-organisme anti-Spot-Tag™ qui est couplé à des microbilles d’agarose magn
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |