Learn More
Proteintech Particules magnétiques ChromoTek Spot-Trap™ M-270
Description
- Comprend un anti-Spot-Tag™ VHH/ Nano-organisme couplé aux particules magnétiques M-270
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Motif de séquence Spot-Tag PDRVRAVSHWSS |
| Marqueur ou colorant | Particules magnétiques M-270 |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 200 réactions |