Learn More
Proteintech Agarose magnétique ChromoTek V5-Trap™
Description
- Comprend un nanocorps anti-V5/VHH couplé à des billes d’agarose magnétique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à 4°C. Stable pendant un an. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Cible | Séquence d’étiquettes V5 GKPIPNPLLGLDST au niveau de l’extrémité N-terminale, C-terminale ou marquage interne. |
| Marqueur ou colorant | Agarose magnétique |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 10 réactions |