Learn More
Proteintech Agarose magnétique ChromoTek V5-Trap™
Code produit 17373543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
Conditionnement:
10 réactions
100 réactions
20 réactions
200 réactions
400 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
17373543 20 réactions 20 réactions
17353543 10 réactions 10 réactions
17363543 100 réactions 100 réactions
17383543 200 réactions 200 réactions
17393543 400 réactions 400 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17373543 Fournisseur Proteintech Code fournisseur v5tma20
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’agarose magnétique ChromoTek V5-Trap™ est une résine d’affinité pour l’IP des protéines marquées au V5
  • Comprend un nanocorps anti-V5/VHH couplé à des billes d’agarose magnétique
Spécification
Contenu et stockage Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à 4°C. Stable pendant un an.
À utiliser avec (application) IP, CoIP, ChIP, RIP
Cible Séquence d’étiquettes V5 GKPIPNPLLGLDST au niveau de l’extrémité N-terminale, C-terminale ou marquage interne.
Marqueur ou colorant Agarose magnétique
Espèces Alpaga
Suffisant pour 20 réactions