Learn More
Proteintech Particules magnétiques M-270 ChromoTek V5-Trap™
Description
- Les particules magnétiques V5-Trap M-270 sont utilisées pour immunoprécipiter les protéines de fusion marquées V5 à partir d’extraits cellulaires de divers organismes comme les mammifères, les plantes, les bactéries, les levures, les insectes, etc
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | IP, CoIP |
| Cible | Séquence d’étiquettes V5 GKPIPNPLLGLDST au niveau de l’extrémité N-terminale, C-terminale ou marquage interne. |
| Marqueur ou colorant | Particules magnétiques M-270 |
| Espèces | Alpaga |
| Suffisant pour | 20 réactions |